CAS RN 942037-55-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Adípico-13C6, TRC
CAS: 942037-55-0 Fórmula molecular: 13C6H10O4 Peso molecular (g/mol): 152.1 Sinónimo: 1,4-Butanedicarboxylic Acid-13C6,1,6-Hexanedioic Acid-13C6,Acifloctin-13C6,Acinetten-13C6,Adilactetten-13C6,Adipinic Acid-13C6,Asapic-13C6,E 355-13C6,Inipol DS-13C6,NSC 7622-13C6,NSC 87836-13C6 Nombre IUPAC: (1,2,3,4,5,6-13C6) ácido hexanedioico SMILES: O[13C]([13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C](O)=O)=O