CAS RN 94190-88-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-[2-Hidroxi-4,6-dimetoxi-3-(1-oxopropoxi)fenilo]-1-propanona, TRC
CAS: 94190-88-2 Fórmula molecular: C14H18O6 Peso molecular (g/mol): 282.29 Nombre IUPAC: 2-hidroxi-4,6-dimetoxi-3-propionilfenilpropionato SMILES: CCC(C1=C(OC)C=C(OC)C(OC(CC)=O)=C1O)=O