CAS RN 94067-39-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(Difenilmetil)-1-nitrosopiperidina, TRC
CAS: 94067-39-7 Fórmula molecular: C18H20N2O Peso molecular (g/mol): 280.37 Sinónimo: Fexofenadine Impurity 25 SMILES: O=NN1CCC(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3