accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClSiClCl

CAS RN 940-41-0

IUPAC Nombre: trichloro(2-phenylethyl)silane
Sinónimos: trichloro(2-phenylethyl)silane
Peso molecular (g/mol): 239.6
Fórmula molecular: C8H9Cl3Si
InChi Key: FMYXZXAKZWIOHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl[Si](Cl)(Cl)CCC1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados