accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHOO

CAS RN 940-31-8

IUPAC Nombre: 2-phenoxypropanoic acid
Sinónimos: 2-phenoxypropionic acid
Peso molecular (g/mol): 166.18
Fórmula molecular: C9H10O3
InChi Key: SXERGJJQSKIUIC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(OC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados