CAS RN 939773-22-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dinotefurano DN Hidrocloruro, TRC
CAS: 939773-22-5 Fórmula molecular: C7H15N3O . HCl Peso molecular (g/mol): 193.67 Sinónimo: N-Methyl-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine Hydrochloride;1-Methyl-3-((tetrahydrofuran-3-yl)methyl)guanidine Hydrochloride; SMILES: Cl.CNC(=N)NCC1CCOC1