CAS RN 93952-18-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4,4'-Diclorodifeniltricloroetano - d8, TRC
CAS: 93952-18-2 Fórmula molecular: C14 2H8 H Cl5 Peso molecular (g/mol): 362.54 Sinónimo: 3,3'-(2,2,2-Trichloroethylidene)bis[6-chlorobenzene-1,2,4,5-d4] Nombre IUPAC: 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2,2-tricloro-1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)etil]benceno SMILES: [2H]c1c([2H])c(C(c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])C(Cl)(Cl)Cl)c([2H])c([2H])c1Cl
2
1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil-d4)etano, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.