accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClOH

CAS RN 93951-74-7

IUPAC Nombre: 2,4-dichlorophenol
Sinónimos: 2,4-dichlorophenol ccris 657 rcra waste number U081
Peso molecular (g/mol): 163
Fórmula molecular: C6H4Cl2O
InChi Key: HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados