CAS RN 93839-89-5
IUPAC Nombre:
({[({[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)phosphonothioic acid tetralithium
Sinónimos:
({[5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy(hydroxy)phosphoryl}oxy(hydroxy)phosphoryl)oxyphosphonothioic acid tetralithium
Peso molecular (g/mol):
551
Fórmula molecular:
C10H16Li4N5O12P3S
InChi Key:
YADAOCUJWNGDQW-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[Li].[Li].[Li].[Li].NC1=C2N=CN(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=S)C(O)C3O)C2=NC=N1
1
–
2
de
2
resultados
1
Sal de tetralitio de adenosina 5'-[gamma-tio]trifosfato (85 %), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal de tetralitio de adenosina 5'-[gamma-tio]trifosfato (85 %), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.