CAS RN 938143-02-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 4-((4-Carbamoylpiperidina-1-il)metil)Ácido benzoico, TRC
CAS: 938143-02-3 Fórmula molecular: C14H18N2O3 Peso molecular (g/mol): 262.3 Sinónimo: Revefenacin Impurity 5 Nombre IUPAC: Ácido benzoico 4-[(4-carbamoylpiperidina-1-il)metil]ácido benzoico SMILES: NC(=O)C1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)O)CC1