CAS RN 93703-48-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
PBDE No. 77, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
PBDE 77, TRC
CAS: 93703-48-1 Fórmula molecular: C12 H6 Br4 O Peso molecular (g/mol): 485.79 Sinónimo: Benzene, 1,1'-oxybis[3,4-dibromo-,1,1'-Oxybis[3,4-dibromobenzene],3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether,BDE 77,PBDE 77,PBDE 77 (3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl Ether) Nombre IUPAC: 1,2-dibromo-4-(3,4-dibromofenoxi)benceno SMILES: Brc1ccc(Oc2ccc(Br)c(Br)c2)cc1Br