accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NONHOHNNBr

CAS RN 93703-24-3

IUPAC Nombre: 8-bromo-3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Sinónimos: 8-bromo-3-methyl-1,7-dihydropurine-2,6-dione
Peso molecular (g/mol): 245.04
Fórmula molecular: C6H5BrN4O2
InChi Key: QTEQVEJOXGBDGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C2=C(NC(Br)=N2)C(=O)NC1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados