CAS RN 936563-97-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-Ibrutinib, TRC
CAS: 936563-97-2 Fórmula molecular: C25H24N6O2 Peso molecular (g/mol): 440.5 Sinónimo: 1-[(3S)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-2-propen-1-one,(S)-1-(3-(4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one SMILES: NC1=C2C(N([C@H]3CCCN(C(C=C)=O)C3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1