CAS RN 936022-02-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Mono-(7-carboxi-4-metilheptil) ftalato, TRC
CAS: 936022-02-5 Fórmula molecular: C17H22O6 Peso molecular (g/mol): 322.35 Sinónimo: 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Carboxy-4-methylheptyl) Ester SMILES: O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)OCCCC(C)CCCC(O)=O