accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NHNH2NHCl

CAS RN 935521-01-0

IUPAC Nombre: N4-(2-methylpropyl)quinoline-3,4-diamine hydrochloride
Sinónimos: N4-(2-methylpropyl)quinoline-3,4-diamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 251.76
Fórmula molecular: C13H18ClN3
InChi Key: ZRRAINCPRZTHMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CC(C)CNC1=C2C=CC=CC2=NC=C1N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados