CAS RN 934371-48-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-Éster Metílico de Carbidopa N-Ciclohexilideno, TRC
CAS: 934371-48-9 Fórmula molecular: C17 H24 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 320.38 Sinónimo: Methyl (2S)-2-(2-Cyclohexylidenehydrazino)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoate Nombre IUPAC: metil(2S)-2-(2-ciclohexilidenhidrozinil)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato SMILES: COC(=O)[C@](C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN=C2CCCCC2