CAS RN 933734-43-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,4,5,6-Tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina, TRC
CAS: 933734-43-1 Fórmula molecular: C6H9N3 Peso molecular (g/mol): 123.16 Sinónimo: 1H,4H,5H,6H,7H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine Nombre IUPAC: 4,5,6,7-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-b]piridina SMILES: C1CNc2n[nH]cc2C1