CAS RN 93269-35-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(6alfa)-17,21-Dihidroxi-6-metilpregna-1,4,9(11)-trieno-3,20-dione, TRC
CAS: 93269-35-3 Fórmula molecular: C22 H28 O4 Peso molecular (g/mol): 356.46 Sinónimo: (6α)-17,21-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione,Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-6α-methyl- (7CI),17,21-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione Nombre IUPAC: (6S,8S,10R,13S,14S,17R)-17-17-(2-hidroxiacetil)-6,10,13-trimetil-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantrina-3-una SMILES: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)CC=C2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14