CAS RN 93113-28-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal clorhídrica de lisinoalanina, TRC
CAS: 93113-28-1 Fórmula molecular: C9H19N3O4.xHCl Peso molecular (g/mol): 269.73 Sinónimo: N6-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-lysine Hydrochloride Salt; Nombre IUPAC: Sal de clorhidrato N6-(2-amino-2-carboxietil)-L-lisina; SMILES: N[C@@](C(O)=O)([H])CCCCNCC(N)([H])C(O)=O.Cl