CAS RN 930601-66-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(Acetonitrilo)[4-terc-butil-2-(diisopropilfosfino)-1-metil-1H-imidazol-KappaN,KappaP](Eta5-ciclopentadienil)rutenio(1+) hexafluorofosfato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(Acetonitrilo)[4-terc-butil-2-(diisopropilfosfino)-1-metil-1H-imidazol-κ NORTE,κ PAGS](η hexafluorofosfato de 5-ciclopentadienil)rutenio(1+), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(Acetonitrilo)[4-terc-butil-2-(diisopropilfosfino)-1-metil-1H-imidazol-KappaN,KappaP](Eta5-ciclopentadienil)rutenio(1+) hexafluorofosfato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.