accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONN

CAS RN 930-55-2

IUPAC Nombre: 1-nitrosopyrrolidine
Sinónimos: N-nitrosopyrrolidine
Peso molecular (g/mol): 100.12
Fórmula molecular: C4H8N2O
InChi Key: WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=NN1CCCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados