CAS RN 929-75-9
IUPAC Nombre:
2-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethan-1-amine
Sinónimos:
2-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethanamine
Peso molecular (g/mol):
192.26
Fórmula molecular:
C8H20N2O3
InChi Key:
NIQFAJBKEHPUAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NCCOCCOCCOCCN
1
–
1
de
1
resultados
1
1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecano, TRC
CAS: 929-75-9 Fórmula molecular: C8H20N2O3 Peso molecular (g/mol): 192.26 Nombre IUPAC: 2-[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etoxi]etanola SMILES: NCCOCCOCCOCCN