CAS RN 927812-33-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(R)-5-Cloro-alfa-(ciclopropiletinil)-2-amino-alfa-(trifluorometil) bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(R)-5-cloro-alfa-(ciclopropiletinil)-2-amino-alfa-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(R)-5-Cloro-alfa-(ciclopropiletinil)-2-amino-alfa-(trifluorometil) bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.