CAS RN 924663-40-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Rabeprazol Sulfuro N-óxido, TRC
CAS: 924663-40-1 Fórmula molecular: C18 H21 N3 O3 S Peso molecular (g/mol): 359.44 Sinónimo: 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole,Rabeprazole Sulfide N-Oxide Nombre IUPAC: 2-(1H-benzimidazol-2-ilsulfanilmetil)-4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridina 1-óxido SMILES: COCCCOc1ccn(=O)c(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C