CAS RN 92440-76-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-Amino-5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidin-4-ol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
2-Amino-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]-4(1H)-pirimidinona, TRC
CAS: 92440-76-1 Fórmula molecular: C14 H17 N3 O4 Peso molecular (g/mol): 291.3 Sinónimo: 2-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-4-ol,Trimethoprim Imp. D (EP) Nombre IUPAC: 2-amino-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-4-ol SMILES: COc1cc(Cc2cnc(N)nc2O)cc(OC)c1OC