CAS RN 92427-45-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido alfa-hidroxi-4-(4-hidroxi-3,5-dinitrofenoxi)-3,5-diyodo-bencenopropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido alfa-hidroxi-4-(4-hidroxi-3,5-dinitrofenoxi)-3,5-diyodo-bencenopropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido a-hidroxi-4-(4-hidroxi-3,5-dinitrofenoxi)-3,5-diyodo-bencenopropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.