CAS RN 92260-82-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4,5-Dihidro-6-oxima-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepina-2,6,7(1H)-triona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4,5-Dihidro-6-oxima-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepina-2,6,7(1H)-triona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4,5-Dihidro-6-oxima-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepina-2,6,7(1H)-triona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.