CAS RN 921592-91-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Metilpirrolidina-3-ol Clorhidrato, TRC
CAS: 921592-91-8 Fórmula molecular: C5H11NO . HCl Peso molecular (g/mol): 137.61 Sinónimo: 3-Methylpyrrolidin-3-ol Monohydrochloride,3-Hydroxy-3-methylpyrrolidine Hydrochloride Nombre IUPAC: 3-metilpirrolidina-3-ol; Cloruro SMILES: Cl.CC1(O)CCNC1