CAS RN 92077-78-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Cilazapril monohidrato, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Cilazapril monohydrate, MedChemExpress
MedChemExpress Cilazapril Monohydrate is a angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor used for the treatment of hypertension and congestive heart failure.