accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClClCl

CAS RN 918-00-3

IUPAC Nombre: 1,1,1-trichloropropan-2-one
Sinónimos: 1,1,1-trichloroacetone
Peso molecular (g/mol): 161.41
Fórmula molecular: C3H3Cl3O
InChi Key: SMZHKGXSEAGRTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C(Cl)(Cl)Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados