CAS RN 916332-38-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico del ácido 1-[[2'-(metoxicarbonil)[1,1'-bifenil]-4-il]metil]-4-metil-2-propil-1H-bencimidazol-6-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido 1-[[2'-(metoxicarbonil)[1,1'-bifenil]-4-il]metil]-4-metil-2-propil-1H-bencimidazol-6-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.