accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNOH2N

CAS RN 915707-63-0

IUPAC Nombre: 4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
Sinónimos: 4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
Peso molecular (g/mol): 201.23
Fórmula molecular: C11H11N3O
InChi Key: OZPUGVATAOJVLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN=CC(OC2=CC=C(N)C=C2)=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados