CAS RN 91523-05-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6Alfa-Metil Prednisona, TRC
CAS: 91523-05-6 Fórmula molecular: C22 H28 O5 Peso molecular (g/mol): 372.455 Sinónimo: 17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione,Methylprednisolone Imp. A (EP) Nombre IUPAC: (6S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-6,10,13-trimetil-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,11-dione SMILES: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)CC(=O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
2
17,21-dihidroxi-6alfa-metilpregna-1,4-dieno-3,11,20-triona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.