CAS RN 915087-16-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Defluoro-MDV 3100 (Defluoro-enzalutamida), TRC
CAS: 915087-16-0 Fórmula molecular: C21H17F3N4O2S Peso molecular (g/mol): 446.45 Sinónimo: 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-N-methylbenzamide,4-[3-(4-Cyano-3-trifluoromethylphenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl]-N-methylbenzamide Nombre IUPAC: 4-[3-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-5,5-dimetil-4-oxo-2-sulfanilideneimidazolidina-1-il]-N-metilbenzamida SMILES: CNC(=O)c1ccc(cc1)N2C(=S)N(C(=O)C2(C)C)c3ccc(C#N)c(c3)C(F)(F)F