accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOH3COH3CH3COCH3O

CAS RN 915-35-5

IUPAC Nombre: 5,7',9',13'-tetramethyl-10'-oxo-5'-oxaspiro[oxane-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-16'-yl acetate
Sinónimos: 5,7',9',13'-tetramethyl-10'-oxo-5'-oxaspiro[oxane-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-16'-yl acetate
Peso molecular (g/mol): 472.67
Fórmula molecular: C29H44O5
InChi Key: CVKZWRTYHCDWTE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1C2C(CC3C4CCC5CC(CCC5(C)C4CC(=O)C23C)OC(C)=O)OC11CCC(C)CO1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados