CAS RN 914918-68-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
1-(1,6-Dihidro-6-oxo-1-fenil-3-piridinacarboxilato)-β -Ácido D-glucopiranurónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-(1,6-Dihidro-6-oxo-1-fenil-3-piridinacarboxilato)-β -Ácido D-glucopiranurónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-(1,6-Dihidro-6-oxo-1-fenil-3-piridinacarboxilato)-β -Ácido D-glucopiranurónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.