accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 913844-45-8

IUPAC Nombre: 2-amino-1-{3-methyl-4-[(4-methylisoquinolin-5-yl)sulfonyl]-1,4-diazepan-1-yl}ethan-1-one dihydrochloride
Sinónimos: 2-amino-1-[3-methyl-4-(4-methylisoquinolin-5-ylsulfonyl)-1,4-diazepan-1-yl]ethanone dihydrochloride
Peso molecular (g/mol): 449.39
Fórmula molecular: C18H26Cl2N4O3S
InChi Key: ILDBNQGLZFSHQZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.CC1CN(CCCN1S(=O)(=O)C1=C2C(C)=CN=CC2=CC=C1)C(=O)CN
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados