CAS RN 913835-27-5
IUPAC Nombre:
[4-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]boronic acid
Sinónimos:
4-isopropylpyrimidin-5-ylboronic acid
Peso molecular (g/mol):
165.99
Fórmula molecular:
C7H11BN2O2
InChi Key:
SMZXLPHORPDPKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)C1=NC=NC=C1B(O)O