CAS RN 91216-95-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Gamma-Glutamil-(S)-Alíl-Cisteína, TRC
CAS: 91216-95-4 Fórmula molecular: C11H18N2O5S Peso molecular (g/mol): 290.34 Sinónimo: L-N-[2-(Allylthio)-1-carboxyethyl]glutamine,L-γ-Glutamyl-S-2-propenyl-L-cysteine,N-L-γ-Glutamyl-S-2-propenyl-L-cysteine; SMILES: N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSCC=C)C(=O)O)C(=O)O