CAS RN 911061-10-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tetrafosfato de Piperaquina, TRC
CAS: 911061-10-4 Fórmula molecular: C29H32Cl2N6•4H3PO4 Peso molecular (g/mol): 927.49 Sinónimo: Quinoline, 4,4'-(1,3-propanediyldi-4,1-piperazinediyl)bis[7-chloro-, phosphate (1:4) (9CI, ACI),Piperaquine tetraphosphate,4,4'-(1,3-Propanediyldi-4,1-piperazinediyl)bis[7-chloroquinoline] tetraphosphate Nombre IUPAC: 7-cloro-4-[4-[3-[4-(7-cloroquinolina-4-il)piperazina-1-il]propil]piperazina-1-il]quinolina; Ácido fosfórico SMILES: OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.Clc1ccc2c(ccnc2c1)N3CCN(CCCN4CCN(CC4)c5ccnc6cc(Cl)ccc56)CC3