accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 91103-47-8

CH3OOH3CNHOOCH3CH3H3C

CAS RN 91103-47-8

IUPAC Nombre: methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoate
Sinónimos: methyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoate
Peso molecular (g/mol): 203.24
Fórmula molecular: C9H17NO4
InChi Key: GJDICGOCZGRDFM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)