accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH(R)SNOOOHO

CAS RN 91088-55-0

IUPAC Nombre: (2R)-2-acetamido-3-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]propanoic acid
Sinónimos: (2R)-2-acetamido-3-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 284.29
Fórmula molecular: C11H12N2O5S
InChi Key: LOBKSYPZBSVLLE-JTQLQIEISA-N
SMILES: CC(=O)N[C@@H](CSC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados