CAS RN 90793-64-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etil-2-(2,6-Diclorofenil)acetato, TRC
CAS: 90793-64-9 Fórmula molecular: C10H10O2Cl2 Peso molecular (g/mol): 233.09 Sinónimo: Ethyl 2,6-Dichlorobenzeneacetate,(2,6-Dichlorophenyl)acetic Acid Ethyl Ester SMILES: CCOC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl