accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(S)CH3(S)NHO(S)HNOHN(S)OHONH2NHNOHN(S)OCH3CH3(S)NHO(S)HNOHN(S)OHONH2NHNOHN(S)OCH3H3C(S)NHO(S)HNOHN(S)OHONH2NHNOHN(S)O

CAS RN 9076-44-2

IUPAC Nombre: (2S)-2-({[(S)-(2-amino-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)({[(1S)-2-methyl-1-{[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}propyl]carbamoyl})methyl]carbamoyl}amino)-3-phenylpropanoic acid; (2S)-2-({[(S)-(2-amino-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)({[(1S)-3-methyl-1-{[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}butyl]carbamoyl})methyl]carbamoyl}amino)-3-phenylpropanoic acid; (2S)-2-({[(S)-(2-amino-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)({[(1S,2S)-2-methyl-1-{[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}butyl]carbamoyl})methyl]carbamoyl}amino)-3-phenylpropanoic acid
Sinónimos: (2S)-2-({[(S)-(2-amino-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)({[(1S)-2-methyl-1-{[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}propyl]carbamoyl})methyl]carbamoyl}amino)-3-phenylpropanoic acid; (2S)-2-({[(S)-(2-amino-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)({[(1S)-3-methyl-1-{[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}butyl]carbamoyl})methyl]carbamoyl}amino)-3-phenylpropanoic acid; (2S)-2-({[(S)-(2-amino-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)({[(1S,2S)-2-methyl-1-{[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}butyl]carbamoyl})methyl]carbamoyl}amino)-3-phenylpropanoic acid
Peso molecular (g/mol): 1809.11
Fórmula molecular: C92H121N21O18
InChi Key: QJIJPLFVFWXMGK-KSPFWWQASA-N
SMILES: CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C1CCN=C(N)N1)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C1CCN=C(N)N1)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C1CCN=C(N)N1)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados