CAS RN 90717-17-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2-clorofenil)(1-hidroxiciclopentil)metanona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
1-Hidroxiciclopentil 2-clorofenil cetona, TRC
CAS: 90717-17-2 Fórmula molecular: C12 H13 Cl O2 Peso molecular (g/mol): 224.68 Sinónimo: (2-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone,1-Hydroxycyclopentyl 2-chlorophenyl ketone,o-Chlorophenyl 1-hydroxycyclopentyl ketone Nombre IUPAC: (2-clorofenil)-(1-hidroxiciclopentilo)metanona SMILES: OC1(CCCC1)C(=O)c2ccccc2Cl