CAS RN 9063-38-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Glucolato de almidón sódico, TRC
CAS: 9063-38-1 Sinónimo: Carboxymethyl Starch Sodium Salt,Covagel,Crayon B 300P,Deprogel,Emsize CMS 100,Emsize CMS 60,Estarl A 100,Explosol,Explotab,Explotab CL-V,Expotab PCF,F 500 Papeal No. 50,Glycol YS,Glycolys LV,Glycolys Std,KMK-BUR 1,KMK-OK,Kiprogum F 500,LCW Covagel,Libeng,P 5000,Papeal F 500 No. 50,Polvitex Z,Polytex 60,Primojel,Sodium CM-starch,Sodium Carboxymethyl Starch,Solvitose CL,Vivastar P,Vivastar P 3500,Vivastar P 5000,WS 1R,Walocel CRT 100GA,USP Sodium Starch Glycolate Type A