CAS RN 90599-96-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido (alfaS,2S)-2-carboxi-alfa-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-1-azetidinabutanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (alfaS,2S)-2-carboxi-alfa-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-1-azetidinabutanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.