accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO(R)OH

CAS RN 90315-82-5

IUPAC Nombre: ethyl (2R)-2-hydroxy-4-phenylbutanoate
Sinónimos: ethyl (2R)-2-hydroxy-4-phenylbutanoate
Peso molecular (g/mol): 208.26
Fórmula molecular: C12H16O3
InChi Key: ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
SMILES: CCOC(=O)[C@H](O)CCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados