CAS RN 903-91-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal de cloruro de reticulina (>90% EE), TRC
CAS: 903-91-3 Fórmula molecular: C19 H23 N O4 . H Cl Peso molecular (g/mol): 365.85 Sinónimo: Reticuline HCl Nombre IUPAC: (1S)-1-[(3-hidroxi-4-metoxifenil)metil]-6-metaxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-7-ol; Cloruro SMILES: Cl.COc1ccc(C[C@@H]2N(C)CCc3cc(OC)c(O)cc23)cc1O