accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 90290-05-4

IUPAC Nombre: (2R,5R)-2,5-bis(methoxymethyl)pyrrolidin-1-ium
Sinónimos: (2R,5R)-2,5-bis(methoxymethyl)pyrrolidin-1-ium
Peso molecular (g/mol): 160.24
Fórmula molecular: C8H18NO2
InChi Key: HDXYTIYVVNJFLU-HTQZYQBOSA-O
SMILES: COC[C@H]1CC[C@H](COC)[NH2+]1
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados